569234-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Discovery® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
12% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 2.1 mm
powierzchnia
300 m2/g
pokrycie powierzchni
3 μmol/m2
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
180 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Excellent reproducibility
- Exceptional peak shape for basic and acidic analytes
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Separation of peptides and small proteins
- Lower hydrophobicity than many comparable C18 columns, providing faster analysis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?