567573-U
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Discovery® HS F5 Supelguard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L43
opis
Supelguard Cartridge
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 1 kit
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4 mm
powierzchnia
300 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
use to protect Discovery HS F5
metoda separacji
reversed phase
Przypis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)