567570-U
Discovery® HS F5 Supelguard™ Cartridge
3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L43
opis
Supelguard™ Cartridge
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 2.1 mm
powierzchnia
300 m2/g
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
use to protect Discovery HS F5
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta