Kluczowe dokumenty
56269-U
Frit for Omnifit® Column Endpiece
for use with 6.6mm Bore Columns, pore size 25 μm, polyethylene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.52
Materiały
polyethylene
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
6141
Omnifit
metody
LPLC: suitable
wielkość porów
25 μm
kompatybilność
for use with 6.6mm Bore Columns
Opis ogólny
Końcówki są wyposażone w porowate fryty. Mogą być one wykonane ze spiekanego metalu, szkła lub tworzywa sztucznego. Średnica porów i struktura powierzchni fryt powinny być zoptymalizowane w celu uniknięcia zatykania i ścierania cząstek chromatograficznych. Fryty są wykonane w taki sposób, że można je łatwo wymieniać.
Zastosowanie
Fryty polietylenowe mogą być stosowane w kolumnach szklanych do przeprowadzania eksperymentów filtracyjnych z zawiesinami bakteryjnymi. Fryty PTFE mogą być również używane do chromatografii preparatywnej i ekstrakcji do fazy stałej dla kolumn borokrzemianowych.
Informacje prawne
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Subperiosteal osteoid osteoma of the distal phalanx of the fourth toe.
M L LaCroix et al.
Orthopedics, 24(7), 695-696 (2001-08-02)
L A Colón et al.
Journal of chromatography. A, 887(1-2), 43-53 (2000-08-29)
Considering the current interest in capillary electrochromatography (CEC), performed in packed columns, we present the different methods used to pack capillary columns for use in CEC. General considerations on column packing are given and the column fabrication process is discussed
Population heterogeneity affects transport of bacteria through sand columns at low flow rates.
Simoni, Stefano F., et al.
Environmental Science & Technology, 32, 2100-2105 (1998)
Improvements to the pretreatment of bone at Oxford.
Ramsey, C. Bronk, et al.
Radiocarbon, 46, 155-164 (2004)
Jan-Christer Janson
Protein Purification: Principles, High Resolution Methods, and Applications, 19-19 (2012)