WHA67003602
Whatman® Polycap TF encapsulated filter for organic solvents
Polycap TF 36, pore size 0.2 μm, Inlet 1/4 - 3/8 in. (6-9 mm) Stepped Hose BarbOutlet 1/4 - 3/8 in. (6-9 mm) Stepped Hose Barb
Synonim(y):
filtr hydrofobowy
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
Inlet 1/4 - 3/8 in. (6-9 mm) Stepped Hose Barb
Outlet 1/4 - 3/8 in. (6-9 mm) Stepped Hose Barb
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6700-3602
Whatman Article No. 28420107 (US reference)
Średnica
36 mm
wielkość porów
0.2 μm
Opis ogólny
Filtr Whatman Polycap do agresywnych rozpuszczalników
Filtracja rozpuszczalników organicznych i agresywnych roztworów wymaga trwałej membrany do filtracji bez zanieczyszczenia próbki.
Autoklawowalne filtry kapsułkowe Polycap TF są wyposażone w membrany PTFE o wysokiej odporności chemicznej. Typowe zastosowania obejmują odpowietrzanie, filtrację in-line w celu sterylizacji* i usuwania cząstek ze strumieni powietrza/gazu/cieczy, filtrację w celu zapewnienia czystych gazów obojętnych w liniach napełniania fiolek oraz izolację spalin z fermentorów.
Filtry Polycap TF wspierają zastosowanie w przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym i biofarmaceutycznym, ponieważ są fotoodporne i mogą być używane do odpowietrzania i filtracji in-line w systemach produkcyjnych w środowiskach biologicznych.
Cechy i korzyści
- Membrana filtracyjna PTFE jest odporna na większość rozpuszczalników
- Dostępne w rozmiarach porów 0,1, 0,2, 0,45 i 1,0 µm
- Kapsułki o wielkości porów 1,0 µm stosowane w celu wydłużenia żywotności i filtracji silnie zanieczyszczonych roztworów
- Wyprodukowane zgodnie ze standardami systemu zarządzania jakością ISO9001:2008
- Autoklawowalne urządzenie do filtracji kapsułkowej, jeśli wymagana jest sterylność
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)