Kluczowe dokumenty
55216
Supelco
Frit Removing Tool for Supelco® Analytical Columns
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Zastosowanie
Removes frits from 2.1 mm I.D. to 4.6 mm I.D. Supelco Discovery and SUPELCOSIL analytical columns.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)