548652-U
Smart SPME Fiber Assembly
PA, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Smart SPME Fiber Assembly, Polyacrylate (PA), df 85 μm(PA, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
Materiały
StableFlex fiber
silver hub
rozmiar
23 ga
opakowanie
pkg of 1 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (PA)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PA coating
kompatybilność
(for polar semivolatiles (MW 80 - 300))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
548652-U |