Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
548576-U
Supelco
Smart SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS/DVB, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm(PDMS/DVB)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, needle size 23 ga
Materiały
blue hub
fused silica fiber
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 1 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS/DVB coating
kompatybilność
(for volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50 - 300))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Jest to produkt wykorzystujący technologię mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME). SPME jest jedną z bardziej ekologicznych technologii przygotowywania próbek, ponieważ jest to technologia ekstrakcji bezrozpuszczalnikowej, a włókna SPME są wielokrotnego użytku i generują jak najmniej odpadów, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów" oraz "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i środkami pomocniczymi". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zespoły włókien Smart SPME łączą innowacyjne urządzenia SPME z technologią Smart w celu płynnego przygotowania próbek. Każdy zespół włókien Smart, specjalnie zaprojektowany do współpracy z autosamplerem PAL 3, Series II Smart, zawiera włókno SPME w uchwycie i programowalny chip komputerowy zakodowany typem chemicznym włókna, wymiarami i numerem partii. Inteligentny chip zapewnia identyfikowalność poprzez rejestrowanie liczby skoków włókna, czasu trwania wtrysku i kondycjonowania, daty użytkowania i daty ważności. Jednoczęściowa konstrukcja włókna / uchwytu sprawia, że zespół Smart SPME jest łatwiejszy w obsłudze i instalacji niż tradycyjne SPME. Ponadto kompatybilność z narzędziem SPME na autosamplerze PAL 3 pozwala na bardziej wydajne opracowywanie metod i całkowicie zautomatyzowane przygotowywanie próbek, zwiększając w ten sposób ogólną produktywność.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)