Kluczowe dokumenty
53848-U
Supelco
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC ze stopionym rdzeniem C8 z powłoką rdzeniową (SPP)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express C8, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 3 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
Zakres roboczy pH
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Ascentis Express HPLC columns, through the use of Fused-Core® particle technology, can provide you with both the high speed and high efficiencies of sub-2 μm particles while maintaining lower backpressures. The combination of high efficiency and low backpressure benefits UPLC® (or other ultra high pressure system) users, as well as conventional HPLC users.
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Zastosowanie
  • Najnowsze trendy w ultraszybkiej chromatografii cieczowej (HPLC): kolumny krzemionkowe nowej generacji o powierzchniowo porowatej strukturze: Niniejszy przegląd bada postępy w wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), koncentrując się w szczególności na kolumnie 2445 Express C8. Podkreślając jej rolę w osiąganiu wysokowydajnych separacji dzięki swojej konstrukcji, kolumna ta jest idealna do szybkiej analizy chromatograficznej o wysokiej rozdzielczości w zastosowaniach farmaceutycznych, środowiskowych i materiałoznawczych (Ali et al., 2012).
  • Podejście "jakość według projektu" do separacji naproksynodu i jego pokrewnych substancji za pomocą kolumny z technologią cząstek z topionym rdzeniem: W badaniach zastosowano kolumnę 2445 Express C8, wykorzystując jej wysoką wydajność i szybkie możliwości separacji do analizy naproxcinodu i jego zanieczyszczeń. Badanie stanowi przykład zastosowania kolumny w farmaceutycznej kontroli jakości, zapewniając czystość i bezpieczeństwo leku (Inugala et al., 2013).
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ugandar Reddy Inugala et al.
Journal of chromatographic science, 51(5), 453-459 (2012-10-13)
This paper describes the development of a rapid, novel, stability-indicating gradient reversed-phase high-performance liquid chromatographic method and associated system suitability parameters for the analysis of naproxcinod in the presence of its related substances and degradents using a quality-by-design approach. All
Sreenivasa Rao Chitturi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(1), 31-47 (2011-02-15)
This paper proposes a simple and selective RP-HPLC method for the determination of process impurities and degradation products (degradants) of atazanavir sulfate (ATV) drug substance. Chromatographic separation was achieved on Ascentis(®) Express C8, (150mm×4.6mm, 2.7μm) column thermostated at 30°C under
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 81-82, 126-132 (2013-05-07)
A closed-vessel microwave-assisted extraction (MAE) technique was optimized for the first time for the extraction of polyphenols from raw propolis. The results obtained by means of response surface experimental design methodology showed that the best global response was reached when
Monika A Olszewska
Journal of separation science, 35(17), 2174-2183 (2012-07-19)
An HPLC method of high resolution has been developed and validated for the simultaneous determination of ten prominent flavonoid aglycones in plant materials using a fused-core C18-silica column (Ascentis® Express, 4.6 mm × 150 mm, 2.7 μm). The separation was
Imran Ali et al.
Biomedical chromatography : BMC, 26(8), 1001-1008 (2012-01-13)
Superficially porous silica particles columns (SPSPCs) are manufactured by different companies. The most common have the brand names Halo, Ascentis Express and Kinetex. These columns provide super fast, sharp peaks and moderate sample loading and back pressure. These are available
Produkty
Sigma-Aldrich presents an article on serum lipidomics profiling using an Ascentis Express Fused-Core C18 column.
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.
Chromatograms
application for HPLC