14-512-M
Axl Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 473-end human Axl, for use in Kinase Assays.
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 48 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... AXL(558)
Opis ogólny
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 473-end human Axl
Product Source: expressed in Sf21 cells
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Obesity
Metabolic Disorders
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Axl
Target Sub-Family: TK
Opakowanie
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-512M when ordering the 250 µg size.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Axl-tide
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany