126626
Bovine Serum Albumin
30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free
Synonim(y):
Albumin, Bovine Serum, 30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Albumina, surowica bydlęca, 30% sterylnie filtrowany roztwór wodny, bez konserwantów,
opis
Merck USA index - 14, 8468
Próba
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
metody
immunohistochemistry: suitable
kolor
pale amber
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3