53511-U
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express C8, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 3 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
5 mm × 3 mm
powierzchnia
135 m2/g
Matryca
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Schemat krok po kroku przygotowania próbek pąków konopi, oleju konopnego, czekolady, żelków, cukierków i kremu do separacji HPLC-PDA i analizy 17 kannabinoidów.
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.
Protokoły
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
Separacja HPLC 17 ważnych kannabinoidów, w tym CBD, delta 9 THC i THCA. Przeczytaj notę aplikacyjną.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
53511-U | 4061838531216 |