52753-U
Discovery® DSC-Diol SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
skład
bed wt., 1 g
opakowanie
pk of 30
zakres etykietowania
7% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
6 mL
Matryca
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
diol bonding, polymerically bonded
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
- Polymerically bonded, 2,3-Dihydroxypropoxypropyl (7% C)
- Polar sorbent most commonly used for normal phase applications (polar extractions from non-polar matrices)
- The sorbent dihydroxy groups facilitate strong hydrogen bonding
- Excellent selectivity when extracting structurally similar molecules
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)