Merck
50993-U
Supelco
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
dł. × śr. wewn.:
10 cm × 2.1 mm
powierzchnia:
135 m2/g
wielkość cząstki:
2.7 μm
grupa aktywna macierzy:
hydroxy, penta- phase
wielkość porów:
90 Å
Matryca:
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Nazwa produktu
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, 2.7 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware (column)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L86
opis
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped: no
klasy chemiczne analitów
glycans
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
Parametry
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
powierzchnia
135 m2/g
Matryca
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
hydroxy, penta- phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Opis ogólny
BIOshell Glycan HPLC Columns are specifically engineered to deliver fast, high resolution, reproducible glycan identification using HILIC chromatography. The Fused-Core columns provide improved resolution when compared to conventional LC methods thus allowing more reliable quantitation and confident identification of glycans.
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.