50871-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm UHPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Ascentis® Express F5, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L43
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 3 mm
powierzchnia
120 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
macierz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)