Kluczowe dokumenty
50686-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å PCS-Phenyl-Hexyl, 2.7 µm HPLC Column
column L × I.D. 50 mm × 1.5 mm, pk of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
opakowanie
pk of 1 ea
Poziom jakości
kolumna dł. × śr. wewn.
50 mm × 1.5 mm
Opis ogólny
Kolumny 2445 Express PCS-Phenyl-Hexyl zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić wydajną separację związków zasadowych, kwaśnych lub obojętnych w warunkach fazy ruchomej o niskiej sile jonowej (kwas mrówkowy). Kolumny te zawierają zaawansowane cząstki 4475 z porami o strategicznym rozmiarze do 90 Å do analiz małych cząsteczek. Ten atrybut sprawia, że kolumny te są doskonałym wyborem do opracowywania metod farmaceutycznych. Unikalna chemia PCS-C18 zapewnia wyjątkowy kształt piku i zwiększoną pojemność ładowania podstawowych związków w porównaniu z tradycyjnymi chemiami C18. Kolumna ta zapewnia również ortogonalną selektywność w stosunku do innych chemikaliów małych cząsteczek.
Komentarz do analizy
Docelowe anality obejmują podstawowe związki.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)