Kluczowe dokumenty
506761
4-tert-Butylphenol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
ciśnienie pary
1 mmHg ( 70 °C)
linia produktu
PESTANAL®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
236-238 °C (lit.)
mp
96-101 °C (lit.)
gęstość
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
Klucz InChI
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?