50539-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge pkg of 3 ea
About This Item
Polecane produkty
product name
Ascentis® Express C18, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 3 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
5 mm × 2.1 mm
powierzchnia
90 m2/g
macierz
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)