Kluczowe dokumenty
50529-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Ascentis® Express C18, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
3 cm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
macierz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)