Kluczowe dokumenty
50152-U
Nucleosil® C18 HPLC Column
pore size 100 Å, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
Kolumna z krzemionką oktadecylową
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Nucleosil®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Nucleosil®
zakres etykietowania
15% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
octadecyl
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å
metoda separacji
reversed phase
Zastosowanie
  • Opracowanie metody jakościowej i ilościowej oraz walidacja preparatu do wstrzykiwań chlorowodorku wankomycyny za pomocą HPLC i UV z uwzględnieniem jakości według projektu...: Badania te przedstawiają opracowanie metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do analizy chlorowodorku wankomycyny, prezentując zastosowanie kolumn 694 C18 w farmaceutycznej kontroli jakości (Sasikala et al., 2023).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1