Kluczowe dokumenty
50165-U
Nucleosil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm
Synonim(y):
Kolumna HPLC z fazą odwróconą C18
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L1
Poziom jakości
linia produktu
Nucleosil®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Nucleosil®
zakres etykietowania
15% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 4 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
octadecyl
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
metoda separacji
reversed phase
Zastosowanie
  • Kwantyfikacja i walidacja metody RP-HPLC wskazującej stabilność dla efawirenzu: Wykazuje przydatność kolumny 694 C18 HPLC w analizie farmaceutycznej, w szczególności w kontroli jakości i testach stabilności efawirenzu, zapewniając zgodność z normami regulacyjnymi (Gurumukhi VC, Bari SB, 2022).
  • Opracowanie nowej metody jednoczesnej analizy piracetamu i lewetyracetamu: W tym badaniu wykorzystano kolumnę 694 C18 do opracowania niezawodnych metod analizy leków neurologicznych w farmaceutykach i płynach biologicznych, przyczyniając się do badań stabilności leków (Siddiqui FA et al., 2014).
  • Metoda HPLC do oznaczania biologicznie aktywnych epoksy-transformerów treosulfanu: Zastosowanie kolumny w analizie osocza podkreśla jej rolę w badaniach farmakokinetycznych, oferując precyzyjne pomiary krytyczne dla dawkowania i monitorowania terapeutycznego (Główka FK et al., 2012).
  • Analiza HPLC mitoksantronu w osoczu i tkankach myszy: Ilustruje skuteczność kolumny w badaniu farmakokinetycznym, podkreślając jej znaczenie w przedklinicznej ocenie terapii przeciwnowotworowych (An G, Morris ME, 2010).
  • Opracowanie i walidacja metody HPLC dla wankomycyny: To zastosowanie w badaniu farmakokinetycznym podkreśla kluczową rolę kolumny w rozwoju i walidacji metod analizy antybiotyków, zapewniając skuteczność terapeutyczną i bezpieczeństwo (Jesús Valle MJ et al., 2008).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)