49148-U
Indoor Air Standard
50 components, certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Synonim(y):
Indoor Air Quality Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
metody
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Zastosowanie
- Indoor Environmental Quality in Educational Settings: A comparative study evaluated the impact of standard versus advanced air quality solutions in schools, demonstrating the significance of superior indoor environmental controls for enhancing learning outcomes and health in educational environments (Volf et al., 2023).
- Advanced Air Quality Monitoring in Underground Spaces: This review details the design factors that affect indoor environmental quality in underground spaces, focusing on their implications for users′ health, which is crucial for the development of sustainable urban spaces and can be applied to ensure safety in biotechnological facilities (Baek et al., 2024).
- Indoor Air Quality in Sports Facilities During Pandemics: An examination of indoor air quality and ventilation standards in sports facilities during health crises, this study provides insights into the application of air quality standards to maintain safe and functional environments in high-activity indoor settings (Zhang et al., 2023).
- Exposure and Biomonitoring of PAHs in Urban Indoor Environments: This research investigates the levels and factors affecting polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) exposure in residential indoor air, offering essential data for improving air quality controls in urban settings, particularly in pharmaceutical and biotechnological research environments (Soleimani et al., 2024).
Inne uwagi
Informacje prawne
Analit
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)