Kluczowe dokumenty
40353-U
Supelco
48 Component Indoor Air Standard
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methanol: water (19:1), ampule of 1 mL
Synonim(y):
Standard kalibracji jakości powietrza w pomieszczeniach, 48 elementów
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Acetone
    Benzene
    Bromodichloromethane
    1-Butanol
    2-Butanone
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    Decane
    Decanal
    1,4-Dichlorobenzene
    1,2-Dichloroethane
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    2,4-Dimethylpentane
    Dodecane
    Ethyl alcohol, Pure
    Ethylbenzene
    2-Ethyltoluene
    3-Ethyltoluene
    4-Ethyltoluene
    Heptane
    Hexane
    Hexadecane
    (R)-(+)-Limonene
    4-Methyl-2-pentanone
    Nonanal
    Nonane
    Octane
    Pentadecane
    (1S)-(-)-alpha-Pinene
    (-)-beta-Pinene
    1-Propanol
    2-Propanol
    Styrene
    Tetrachloroethylene
    Tetradecane
    1,2,4,5-Tetramethylbenzene
    Toluene
    Trichloroethylene
    Tridecane
    1,2,3-Trimethylbenzene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    1,3,5-Trimethylbenzene
    2,2,4-Trimethylpentane
    Undecane
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Zobacz wszystko (48)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)