Kluczowe dokumenty
47782
D-α-Tocopherol succinate
analytical standard
Synonim(y):
Vitamin E succinate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type fat soluble vitamin
opakowanie
ampule of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
Klucz InChI
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?