Merck
442334
Supelco
2-Bromoethanol
analytical standard
Synonim(y):
Ethylene bromohydrin
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.96
Beilstein:
878140
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.3 (vs air)
ciśnienie pary
2.4 mmHg ( 20 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Klucz InChI
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromoetanol jest jednym z produktów ubocznych degradacji powszechnie stosowanego środka konserwującego, bronopolu.
Zastosowanie
2-Bromoetanol może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w kosmetykach, lekach zewnętrznych, szamponach i preparatach do kąpieli, próbkach powietrza i aktywnych składnikach farmaceutycznych różnymi technikami chromatograficznymi.
2-Bromoetanol może być stosowany jako wzorzec analityczny w jednoczesnym oznaczaniu eteru bis(2-hydroksyetylowego) tetrabromobisfenolu A i eteru mono(hydroksyetylowego) tetrabromobisfenolu A metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sensitive immunoassay for simultaneous determination of tetrabromobisphenol A bis (2-hydroxyethyl) ether and tetrabromobisphenol A mono (hydroxyethyl) ether: An effective and reliable strategy to estimate the typical tetrabromobisphenol A derivative and byproduct in aquatic environments.
Zhang Z, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 229(2), 431-438 (2017)
Analysis of bronopol (2-bromo-2-nitropropan-1, 3-diol) residues in rice (Oryza sativa L.) by SPE using Bond Elut Plexa and liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Chai SS, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410(2), 399-405 (2018)
Microwave Spectra and Intramolecular Hydrogen Bonding in the 2-Haloethanols: Molecular Structure and Quadrupole Coupling Constants for 2-Chloroethanol and 2-Bromoethanol
Azrak RG and Wilson EB
J. Chem. Phys. , 52(10), 5299-5316 (1970)
Determination of bronopol and its degradation products by HPLC
Wang H, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 29(1-2), 387-392 (2002)
Determination of ethylene oxide in air by gas chromatography
Esposito GG, et al.
Analytical Chemistry, 56(11), 1950-1953 (1984)