Merck
40036
Supelco
Ethylbenzene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rogers Ribeiro et al.
Biodegradation, 24(2), 269-278 (2012-08-23)
Because benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX) and ethanol are important contaminants present in Brazilian gasoline, it is essential to develop technology that can be used in the bioremediation of gasoline-contaminated aquifers. This paper evaluates the performance of a horizontal-flow
Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz, 55(9), 1192-1200 (2012-09-01)
The German Working Group on Indoor Guidelines of the Federal Environment Agency and the States' Health Authorities is issuing indoor air guide values to protect public health. No human studies are available for health evaluation of ethylbenzene in indoor air.
Hongyan Bai et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 30(5), 474-479 (2012-09-01)
A method for the simultaneous determination of 13 benzene series (BTEX) in seawater using gas chromatography-mass spectrometry with static headspace extraction (HS-GC/MS) was developed. To carefully characterize the performance of this method, several factors affecting parameters were studied in detail
João Carlos Fraga da Rosa et al.
Environmental monitoring and assessment, 185(7), 5883-5890 (2012-11-10)
The gas station attendants are exposed daily to chemical agents that compose gasoline, such as BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene), and the exposure to these agents can cause a variety of effects on the human health. Among the various
T Tunsaringkarn et al.
The international journal of occupational and environmental medicine, 3(3), 117-125 (2012-10-02)
Gasoline station workers are exposed to volatile organic compounds such as benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX). To determine the level of exposure to BTEX compounds among gasoline station workers and measure the roadside concentrations of these compounds in the
Protokoły
ASTM D6526: GC Analysis of Impurities in Toluene on SLB®-IL100, 60 m Column
GC Analysis of Xylene Isomers on SLB®-IL60
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
Zobacz wszystko