Kluczowe dokumenty
E12508
Ethylbenzene
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
NSC 406903, Phenylethane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
810 °F
granice wybuchowości
6.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
hearing organs
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?