33279-U
Crimpers
Hand crimper, for use with 13mm seals, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
kompatybilność
for use with 13mm seals
Opis ogólny
The Supelco hand held crimper provides a consistent and dependable seal that allows secure vial closure each and evey time. The high quality construction is engineered for durability and long life to provide a smooth and simple operation.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)