Kluczowe dokumenty
29625-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
cone tip stainless steel needle
rozmiar igły
26 ga
opis
color (dark orange)
Właściwości
point style 1
syringe type F (cemented needle)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 002980
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.47 mm
pojemność
10 μL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)