Wstecz
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
Products
Kategoria produktu
syringes (6)
Producent
Długość (mm)
Średnica zewnętrzna (mm)
Objętość (µL)
Kształt igły
Wielkość opakowania
Grubość
Filtruj produkty
Showing 1-6 of 6
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
29625-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP,
10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
29629-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP,
25F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 25 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
29624-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP,
10F-C/F-0.63, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
29626-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP,
SK-10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
29623-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP,
5F-C/F-5/0.47, Slim line, fixed needle, volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, color (lime)
Rozwiń
Wyświetl ceny
29627-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP,
10F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm