29147-U
Interlocked vial with fused glass insert, Snap Seal™ design
volume 0.3 mL (300 μL), clear glass vial, interlocked vial (with fused-in insert), Snap Seal, 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type snap seal vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
0.3 mL (300 μL)
dopasowywanie
thread for 11 mm (snap seal)
Opis ogólny
- The flange top centers the inserts into the vial
- Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
- Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)