Merck
28094-U
Supelco
Equity-5 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Synonim(y):
Kolumna GC, Equity-5, 5% difenyl
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
Parametry
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Wartość beta
63
df
1.00 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Application: This popular column is designed for general purpose applications where a non-polar column is required. The low phenyl content provides thermal stability compared to 100% poly(dimethyl siloxane) columns.
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
  • ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Zastosowanie
<ul>
<li><strong>Zrozumienie interakcji rdzeń-powłoka w makrokapsułkach organicznych materiałów zmieniających fazę i powłoki polisacharydowej: </strong>Bada właściwości termiczne i integralność strukturalną materiałów zmieniających fazę zamkniętych w powłokach polisacharydowych, wykorzystując dwuwodny chlorek baru do testowania stabilności w zastosowaniach związanych z magazynowaniem energii (Reddy VJ et al, 2022).</li>
<li><strong>Synteza nowego monofilamentowego bioabsorbowalnego szwu do zastosowań biomedycznych:</strong> Koncentruje się na opracowaniu bioabsorbowalnego materiału szewnego wzmocnionego dwuwodnym chlorkiem baru, który poprawia właściwości mechaniczne i użyteczność w procedurach chirurgicznych, przyczyniając się do rozwoju materiałów medycznych (de la Harpe KM et al., 2022).</li>
</ul>
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)