Kluczowe dokumenty
2633901
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Polecane produkty
opis
SPME/Splitless for 17A with SPL-17 injector
opakowanie
pkg of 1 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
95 mm × 5.0 mm × 0.75 mm
kompatybilność
for use with Shimadzu 17A with SPL-17 Injectors
technique used for SPME
Opis ogólny
- Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Zastosowanie
Inne uwagi
2633901 (1pk)
2633905 (5pk)
2633925 (25pk).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
2633901 | 4061833456484 |