Merck
25306
Supelco
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 15 m × 0.53 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
Materiały
fused silica tubing
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
15 m × 0.53 mm
Opis ogólny
Untreated Fused Silica Tubing is generally used in capillary electrophoresis, to produce reliable and reproducible results.
Inne uwagi
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Capillary electrophoresis--a new clinical tool.
Chen Fu-Tai
Clinical Chemistry, 37 (1), 14-19 (1994)