Kluczowe dokumenty
22627
PID lamp window cleaning kit
pkg of 1 ea
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41100000
opakowanie
pkg of 1 ea
Opis ogólny
Cleaning kit includes aluminum oxide cleaning compound, swabs, and instructions.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)