Key Documents
23972
SGE Autosampler Syringe, SuperfleX Syringe
volume 10 μL, SK-10FX-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23 ga
Właściwości
needle type FX (cemented needle)
syringe type SuperfleX
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 002838
dł. igły
42 mm
pojemność
10 μL
kompatybilność
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Informacje prawne
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)