Merck
23779
Supelco
Capillary Column Tags
pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Materiały
0.016″ aluminum
opakowanie
pkg of 100 ea
dł. wypustu
5 1/4 in.
powierzchnia do pisania dł. × szer.
1 1/8 in. × 3/4 in.
Opis ogólny
Permanently label capillary columns.
  • Soft enough to imprint with a ball-point pen
  • Big enough for all necessary information
  • Lightweight and will not damage column
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)