Kluczowe dokumenty
23487
Supelco
CapSeal Bullet Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 48 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
opakowanie
pkg of 48 ea
śr. wewn.
0.8 mm
kompatybilność
0.53 mm Column I.D.
Opis ogólny
Tuleje kapilarne mają precyzyjny otwór, który jest umieszczony centralnie. Podczas montażu złącza włókno jest mocowane w tulei za pomocą kleju przed szlifowaniem i polerowaniem w celu przygotowania końcówki. Tuleja ta zapewnia szczelne połączenie do analizy GC.
CapSeal Bullet™ ferrules consist of a graphite material captured in an aluminum base. This unique design keeps the ferrule from adhering to the fitting, making it easy to remove. Eliminate the headache of digging out a stuck ferrule and risking damage to your fitting.
Characteristics: Seals at 1/8 turn past finger tight. Reusable. A special end taper reduces graphite extrusion into fitting.
Material Composition: graphite in an aluminum base
Maximum Temperature: 450 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Senior John M.
Optical Fiber Communications, 245-245 (2009)