Merck
22488
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
Indented blank (drill to fit your column), pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
opakowanie
pkg of 10 ea
kompatybilność
Indented blank (drill to fit your column)
Opis ogólny
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Senior John M.
Optical Fiber Communications, 245-245 (2009)