Key Documents
17218
Tomato Juice Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
dextrose, 10 g/L
dipotassium phosphate, 0.5 g/L
ferrous sulfate, 0.01 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
manganese sulfate, 0.01 g/L
monopotassium phosphate, 0.5 g/L
sodium chloride, 0.01 g/L
tomato juice solids, 20 g/L
yeast extract, 10 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.7±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
przydatność
nonselective for Candida spp.
nonselective for Lactobacillus spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
nonselective for aciduric bacteria
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
Molecular biology-based methods, like PCR, can be used for lactobacilli detection.
Protokoły
Techniki hodowli drożdży: Systemy modelowe do badań eukariotycznych z płynnymi pożywkami lub wzrostem na płytkach agarowych.