22375
Chart Paper for Recorder
Blank for Spectra Physics 4270, 4290 and Varian Vista 401/402, box of 25
About This Item
Kod UNSPSC:
14111500
Polecane produkty
opakowanie
box of 25
szer. × dł.
9.3 in. × 170 ft
Zastosowanie
Sygnał analogowy z chromatografu może być podłączony do rejestratora z prędkością papieru wykresowego 5 min/in. podczas analizy w celu pomiaru stężenia glutetimidu w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF) przy użyciu chromatografii gazowej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
John Kenkel
Analytical Chemistry for Technicians, 366-366 (1994)
A.V.Bakshi U.A.Bakshi
Electronic Measurements & Instrumentation (2008)
Comparison of glutethimide concentration in the serum and cerebrospinal fluid of humans in drug overdose.
M Gold et al.
Clinical chemistry, 19(10), 1158-1161 (1973-10-01)