Merck
22288
Precision Sampling syringe needles
volume 100-10000 μL, for use with VICI Series A, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonim(y):
NEEDLES,SIDE-PORT,FOR SERIES A GAS TYPE PK 3
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
opis
Series A
Właściwości
point style Side port, taper
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
VICI 913052
igła dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
pojemność
100-10000 μL
kompatybilność
for use with VICI Series A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)