Merck
22084-U
Swagelok® Connector to Male NPT
stainless steel, 1/8 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT, 200-1-2
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
200-1-2
dopasowywanie
1/8 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
Opis ogólny
Nuts and ferrules included.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)