Kluczowe dokumenty
21517
Swagelok® Reducer
stainless steel, 1/4 in. Swagelok, for 1/8 in. tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41115717
eCl@ss:
32035302
Materiały
stainless steel
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Swagelok® 400-R-2
dopasowywanie
for 1/8 in. tube
1/4 in. Swagelok
Opis ogólny
Nuts and ferrules included.
Zastosowanie
Reduktor 1653 nadaje się do umieszczenia na końcach rurki do portów pobierania próbek używanych do analizy rozkładu zapachu w następujących badaniach:
  • Pobieranie próbek z grobów za pomocą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).
  • Pobieranie próbek z miejsc pochówku przy użyciu potrójnych pułapek sorbentowych.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arpad A Vass et al.
Journal of forensic sciences, 49(4), 760-769 (2004-08-20)
This study, conducted at the University of Tennessee's Anthropological Research Facility (ARF), describes the establishment of the Decompositional Odor Analysis (DOA) Database for the purpose of developing a man-portable, chemical sensor capable of detecting clandestine burial sites of human remains
Arpad A Vass et al.
Journal of forensic sciences, 53(2), 384-391 (2008-03-28)
This study, conducted at the University of Tennessee's Anthropological Research Facility (ARF), lists and ranks the primary chemical constituents which define the odor of decomposition of human remains as detected at the soil surface of shallow burial sites. Triple sorbent