Kluczowe dokumenty
22032
Swagelok® Reducer
Swagelok® 200-R-4, stainless steel, 1/8 in. Swagelok, for 1/4 in. tube
Synonim(y):
Swagelok® 200-R-4,SS REDUCER 1/8X1/4 EA
About This Item
Kod UNSPSC:
41115717
eCl@ss:
32035302
Materiały
stainless steel
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Swagelok® 200-R-4
dopasowywanie
for 1/4 in. tube
1/8 in. Swagelok
Opis ogólny
Nuts and ferrules included.
Zastosowanie
Reduktor ze stali nierdzewnej 1653 może być używany do zakończenia górnej i dolnej części ciągłego membranowego separatora fermentora (CMFS), używanego do fermentacji etanolu i do zwiększenia wydajności bioreaktora.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Continuous membrane fermentor separator for ethanol fermentation.
Chung-Won C and Hwang S.
Journal of Membrane Science, 57 (1), 21-42 (1991)