Kluczowe dokumenty
20627
Supelco
GR-2 Septa
pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115717
opakowanie
pkg of 1000 ea
Średnica
9.5 mm ( 3/8 in.)
Opis ogólny
Przegroda jest bardzo ważnym elementem systemu wtrysku strzykawkowego. Zazwyczaj są one wykonane z elastomerowych, samouszczelniających się materiałów, takich jak guma silikonowa, neopren lub fluoroelastomery. Nadaje się do wygodnego wprowadzania próbki bez powodowania nieszczelności systemu. Niewłaściwe przegrody rozkładają się w warunkach wysokiej temperatury wlotów kapilarnych, powodując zakłócenia linii bazowej i piki widmowe na chromatogramie.
These low cost gray silicone rubber septa are designed for routine, isothermal use. For use with 50 °C to 200 °C inlet temperature.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 472-472 (2004)
R.L. Grob, M.A. Kaiser
Environmental Problem Solving Using Gas and Liquid Chromatography, 166-166 (2000)