Kluczowe dokumenty
20418
Supelco
Three Layer Disc Septa
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.), pack of 12
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Hamilton 76006
metody
gas chromatography (GC): suitable
Średnica
12.5 mm ( 1/2 in.)
Opis ogólny
These septa feature a soft inner layer of silicone rubber sandwiched between hard outside layers. For use with GC inlet temperatures up to 200 °C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)