Merck
28021-U
Supelco
Thermogreen® LB-2 Septa, solid discs
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pkg of 50 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
opakowanie
pkg of 50 ea
Średnica
9 mm ( 11/32 in.)
kompatybilność
for use with Varian CP-1177
Opis ogólny
An improved version over the original Thermogreen LB-1 septa.
  • Extremely low bleed over a wide range of inlet temperatures (100 °C to 350 °C)
  • Already conditioned, ready to use
  • Easier needle penetration and high puncture tolerance (ideal for autosamplers)
  • Rubber formulation exclusive to Supelco
Informacje prawne
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)