13359-U
Supelpak™-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pk of 120g, for Japan only
Synonim(y):
XAD®-2
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Supelpak™-2, pk of 120 g, for Japan only
Poziom jakości
opis
purified XAD-2
opakowanie
pk of 120 g
Parametry
200 °C max. temp.
Matryca
polymeric styrene-divinylbenzene
wielkość porów
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
temp. przechowywania
room temp
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)