Kluczowe dokumenty
10477-U
Supelco
Carboxen® Carbon Adsorbent
matrix Carboxen® 1000, 40-60 mesh, bottle of 50 g
Synonim(y):
adsorbent węglowy, GCB, 60-80 mesh
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
Nazwa produktu
Carboxen® Adsorbent, matrix Carboxen® 1000, 40-60 mesh, bottle of 50 g
linia produktu
Carboxen®
Formularz
powder
opakowanie
bottle of 50 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
~1200 m2/g
Matryca
Carboxen® 1000
grupa aktywna macierzy
carbon
wielkość cząstki
40-60 mesh
wielkość porów
~0.16 cm3/g mesoporosity
~0.25 cm3/g macroporosity
~0.44 cm3/g microporosity
~10-12 Å pore diameter
gęstość
~0.50 g/mL (free fall density)
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Carboxens are a highly engineered synthetic carbon adsorbent engineered from polymeric precursors. These particles will not plastically deform like resins or generate fines like activated carbon. These materials are shipped and stored dried. These derivatized resins bring value to a wide range of purification applications for removing both small and large molecule impurities. They find use in both gas and liquid phase purifications. Some examples include removal of homogenous catalysts from active pharmaceutical ingredients (API)s, high-risk impurities in biochemical purifications such as host cell proteins from mAbs, removal of toxic heavy metals, purification of chlorinated molecules, and removal of extractables and leachables. Tapered pores result in increased thermodynamic and kinetic properties for both adsorption and desorption. The Carboxens vary in the relative percentage of pore structures (micro, meso, and macro), surface area, and surface pH.
Zastosowanie
  • Ocena wybranych stałych adsorbentów do pasywnego pobierania próbek atmosferycznych węglowodorów niemetanowych z ropy naftowej i gazu ziemnego: W tym badaniu oceniono różne adsorbenty, w tym Carboxen, do wychwytywania węglowodorów niemetanowych w powietrzu, co ma kluczowe znaczenie dla monitorowania środowiska i zgodności z przepisami (Helmig et al., 2022).
  • Zastosowanie mikroekstrakcji cienkowarstwowej do analizy lotnych metabolitów w komórkach rakowych A549: Omawia zastosowanie adsorbentów Carboxen w technikach mikroekstrakcji do analizy lotnych związków z komórek nowotworowych, wykazując ich przydatność w badaniach medycznych i diagnostyce (Filipiak i in., 2021).
  • Analiza lotnych związków organicznych w środowiskach wewnętrznych: W badaniu wykorzystano adsorbenty Carboxen do pobierania próbek i analizy zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach za pomocą chromatografii gazowej, podkreślając ich zastosowanie w poprawie jakości powietrza w pomieszczeniach i zdrowia (Veenaas et al., 2020).
  • Nowe podejście do rozwiązania problemu wilgotności w oznaczaniu LZO w próbkach powietrza zewnętrznego: Badania te dotyczą wyzwań związanych z wykorzystaniem adsorbentów Carboxen do pobierania próbek środowiskowych LZO, kładąc nacisk na poprawę dokładności oceny jakości powietrza (Maceira et al., 2017).
  • Pomiar objętości przebicia lotnych chemicznych środków bojowych na adsorbencie na bazie poli(tlenku 2,6-difenylofenylenu): W artykule oceniono skuteczność adsorbentów Carboxen w wychwytywaniu chemicznych środków bojowych, wskazując na ich potencjał w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska (Kanamori-Kataoka et al., 2015).
Cechy i korzyści
Features and Benefits:
  • Spherical
  • Hard (ball pan hardness >98%)
  • Stable up to 400°C
  • High purity
  • Easy to pack
  • Stable over entire pH range
  • Do not create backpressure
  • High osmotic shock stability
  • Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
Inne uwagi
For more information, please visit: specialty Carbon Adsorbents
Informacje prawne
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Applications of Solid Phase Microextraction.
Pawliszyn J.
Science, 64-65 (1999)
Frank Sporkert et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 772(1), 45-51 (2002-05-23)
A new and in part automated headspace solid-phase microextraction method for quantitative determination of the highly toxic rodenticide fluoroacetic acid (FAA) in serum and other biological samples has been developed. FAA and deuterated acetic acid (internal standard) were extracted from
Filippo Maggi et al.
Chemistry & biodiversity, 8(1), 95-114 (2011-01-25)
Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with GC/FID and GC/MS was applied for the first time in the analysis of the volatile fraction of an Ephedra species. Notably, six Italian populations (Marche, Abruzzo, and Sardinia) of Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis, covering
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Dawn M Chapman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5431-5435 (2004-08-19)
A rapid and automated solid phase microextraction (SPME) stable isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method for 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) quantification in red wine was developed. Wines with 30% (w/v) NaCl and 2-methoxy-(2)H(3)-3-isobutylpyrazine internal standard were sampled with a 2 cm
Produkty
Syntetyczne węgle CMS oferują adsorbenty dostosowane do konkretnych zastosowań.
Carbon Molecular sieves (CMS) are a versatile range of adsorbents that can be tailored for specific applications. Supelco® scientists have been synthesizing synthetic CMS carbons for several decades, starting from tailoring of the starting polymers/copolymers, to modifying the final properties of the subsequent CMS carbon.